Learn More
CleanSpace™ Ensemble masque facial complet intérieur oro-nasal pour assemblage PAPR
Code produit 15940092 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
S
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15940092 M/L 1 pièce
15920092 S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15940092 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur PAF1027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.04€
    113.50€ / 1 pièces
    Économisez 34.54€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les masques Orinasal pour masque complet CleanSpace™ sont faits en silicone et PC et destinés à être utilisés avec le masque complet CleanSpace™.
  • Utilisé avec le masque complet révolutionnaire CleanSpace™
  • Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
  • Permet de respirer et empêche toute formation de buée
  • Facile à laver et séchage rapide
  • Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
  • Nettoyage : Lavable en machine ou dans de l’eau tiède savonneuse. Ne pas utiliser de solvants (térébenthine ou acétone), d’eau chaude, d’agent de blanchiment ou d’agents chimiques
Specifications
Certifications/Conformité AS/NZS1716 : 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 Résistance élevée aux chocs
Certifications / conformité (Europe) EN 12942
Certifications (EN) EN 12942
Type de produit Masque complet PAPR
Dimensions M/L
Modèle du masque / du casque Masque complet PAPR uniquement
À utiliser avec (application) Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de traitement, broyage
À utiliser avec (équipement) PAF-1014, PAF-1106
Modèle PAF-1027
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et 55°C
Dimensions (L x l x H) 140 x 110 x 90 mm
Poids (métrique) 6,5 g