Learn More
CleanSpace™ Technology Protecteurs de visière anti-rayures arrachables pour masque complet
Code produit 15980082 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Bte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15980082 10/Bte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15980082 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur PAF1018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.49€
    57.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.49€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les protecteurs de visière anti-rayures détachables sont des films protecteurs pour la visière du masque complet.
  • 10 films par boîte
  • Utilisation facile
  • Utilisé avec l’appareil respiratoire révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS1716 :2012, EN 12942
Jetable Usage unique
Matériau Polyester
Type de produit Détachez les protecteurs anti-rayures de la visière
À utiliser avec (équipement) PAF-1014, PAF-1106
Modèle PAF-1018
Quantité 10/Bte
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et +55°C
Dimensions (L x l x H) 210 x 125 mm
Poids (métrique) 75 g