Learn More
3M™ Appareils respiratoires recouvrant tout le visage
Code produit 11793353
Change view
Click to view available options
:
Model: 7907S
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11793353 Model: 7907S
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11793353 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108594
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Masque complet 6800 et 7907S
• En silicone souple et confortable
• Large champ de vision
• Entièrement en silicone souple et léger
• Double joint d'étanchéité
• Visière en polycarbonnate à large champ de vision
• Membrane phonique pour faciliter la communication
• Masque 7907S: toutes les pièces sont remplaçables pour une meilleure durabilité
• Conforme EN 136
• Masque complet 7907S
• Taille unique M
• Accessoires obligatoires filtre ci-dessous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicone, Thermoplastic Elastomer
Type de produit Fullmask
À utiliser avec (équipement) Twin lightweight filters or a supplied air system