Learn More
KleenGuard™ Manchettes KleenGuard™
Description
- Manchettes à usage unique sans peluchage et non absorbantes pour travaux légers.
- Pour garder les vêtements propres et réduire la contamination sur les sites agroalimentaires et dans l'industrie légère.
- Offrent une protection supplémentaire.
- EPI de conception simple CE, catégorie I
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | General Purpose Sleeve |
| Matériau | Microporous Film Laminate |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Nb par paquet | 200 Paquets |