Learn More
Equip Labo™ Hotte filtrante
Offre une protection contre l’utilisation intensive d’acides et d’autres produits corrosifs en laboratoire.
Marque:  Equip Labo™ 2678
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 220.00000kg
Code produit. 12516756
  • 9785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
  • La boîte arrière est équipée de 2 panneaux en polypropylène inclinés orientant les vapeurs vers le bas
  • Un dispositif de lavage pulvérise de l’eau dans la partie supérieure de la boîte pour condenser les vapeurs et éviter le dépôt de résidus
  • Le sécheur d’air à la sortie de la hotte filtrante protège la ventilation du circuit
Spécification
Spécification
Hotte filtrante
180 x 80 x 185 cm