Learn More
Carbolite™ Four avec capteur de température de type R
Marque:  Carbolite™ RHF1508-230SN+&02-301
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 100.00000kg
Code produit. 10009482
  • 19816.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Spécification
Compliance to BSEN 61010
8 L
Furnace
270 x 170 x 170 mm
170 mm
170 mm
270 mm
230 V
50/60 Hz
301 PID Controller
1500°C
For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials.
505 mm
705 mm
675 mm
230 V 50/60 Hz 8000 w
8000 w