Learn More
Carbolite™ Four avec capteur de température de type R
Marque:  Carbolite™ HTF1705-230SN+TMP-3216P1BASE
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12089872
  • 23479.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2024
Spécification
Compliance to BSEN 61010
5 L
Furnace
225 x 150 x 158 mm
150 mm
158 mm
225 mm
230 V
50/60 Hz
3216P1 Controller
1700°C
For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials.
830 mm
565 mm
650 mm
230 V 50/60 Hz 4500 w
4500 w