missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FUT7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15958094
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15958094 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15958094 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA565341

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PRATYEAFVPA DAFVHVDDFG SARELAAFLT GMNESRYQRF FAWRDRLRVR LFTDWRERFC AICDRYPHLP RSQVYEDLEG WFQA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 85%, rat 82%.

May catalyze alpha-1,3 glycosidic linkages involved in the expression of sialyl Lewis X antigens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FUT7
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression FUT7
Numéro d’ordre du gène Q11130
Alias de gène AI853193; alpha (1,3) fucosyltransferase; alpha-(1,3)-fucosyltransferase 7; FTVII; fucosyltransferase 7; fucosyltransferase 7 (alpha (1,3) fucosyltransferase); fucosyltransferase VII; Fuc-TVII; FucT-VII; Fut7; Galactoside 3-L-fucosyltransferase; selectin ligand synthase; selectin-ligand synthase
Symboles de gène(s) FUT7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human FUT7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106033).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2529
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.