Learn More
FUT7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16858254 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16858254 20 μL 20µL
16848254 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16858254 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 181971AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May catalyze alpha-1,3 glycosidic linkages involved in the expression of sialyl Lewis X antigens.
Spécification
Antigène FUT7
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.47 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression FUT7
Numéro d’ordre du gène Q11130, Q11131
Alias de gène Alpha (1,3) fucosyltransferase, Fuc TVII, Fucosyltransferase 7, Fucosyltransferase VII, FucT VII, FUT7, Selectin ligand synthase
Symboles de gène(s) Fut7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FUT7 Fusion Protein Ag12475
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14347, 2529, 296564
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG