Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Code produit 17751349 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17751349 20 μL 20µL
17689896 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17751349 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL5551627620UL
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spécification
Antigène G3BP2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1000 ug/mL
Conjugué CoraLite 555
Formule PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Numéro d’ordre du gène BC011731
Symboles de gène(s) G3BP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène G3BP2 fusion protein Ag9355
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9908
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Forme Liquid
Isotype IgG