Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution, Thermo Scientific™
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
122.00€ - 377.02€
Identifiants chimiques
| CAS | 108321-42-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C20H44N4O18S2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 692.702 |
| Numéro MDL | MFCD00058314 |
| Clé InChI | UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N |
| Synonyme | Geneticin |
| CID PubChem | 134129582 |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| SMILES | CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15436029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AB |
10mL |
124.00€ 122.00€ / 10mL Économisez 2.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15446029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AD |
50mL |
385.00€ 377.02€ / 50mL Économisez 7.98€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 108321-42-2 | |
| 692.702 | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| 134129582 | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C20H44N4O18S2 | |
| MFCD00058314 | |
| Geneticin | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
Spécification
| G418 disulfate | |
| Undesignated | |
| C20H44N4O18S2 | |
| Geneticin | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid | |
| 134129582 |
| 108321-42-2 | |
| 50mg/ml solution | |
| MFCD00058314 | |
| Difficult to mix. | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 692.702 | |
| 692.71 |
Sécurité et traitement
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold