Learn More
Masterflex™ Tubulure en caoutchouc GA Versilon™
Offre une élasticité et résilience excellentes, et s’adapte facilement à tous les types de connecteurs. La tubulure en caoutchouc GA Versilon™ Saint Gobain Performance Plastics™ répond aux exigences de la FDA et supporte la stérilisation par la chaleur humide.
42.25€ - 254.00€
Spécification
Type de produit | Transfer Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Made according to GLP requirements, FDA Compliant |
Matériau | Rubber |
Propriétés de résistance | Abrasion |
Couleur | Light Brown |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11826311
|
Masterflex™
70258510 |
10 mm | 14 mm | 10 m | |||||
11856301
|
Masterflex™
70234510 |
5 mm | 10 mm | 10 m | |||||
11846301
|
Masterflex™
70233010 |
5 mm | 9 mm | 10 m | |||||
11826301
|
Masterflex™
70221010 |
4 mm | 7 mm | 10 m | |||||
11876301
|
Masterflex™
70242010 |
6 mm | 10 mm | 10 m | |||||
11866301
|
Masterflex™
70240510 |
6 mm | 9 mm | 10 m | |||||
11886301
|
Masterflex™
70246510 |
7 mm | 10 mm | 10 m | |||||
11806311
|
Masterflex™
70252510 |
8 mm | 12 mm | 10 m | |||||
11896301
|
Masterflex™
70248010 |
7 mm | 11 mm | 10 m | |||||
11793986
|
Masterflex™
702315 |
5 mm | 8 mm | 50 m |
193.00€
50m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11703996
|
Masterflex™
702405 |
6 mm | 9 mm | 50 m |
254.00€
50m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11721736
|
Masterflex™
702480 |
7 mm | 11 mm | 25 m |
183.00€
25m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11731736
|
Masterflex™
702525 |
8 mm | 12 mm | 25 m | |||||
11741736
|
Masterflex™
702600 |
10 mm | 15 mm | 25 m |
219.00€
25m |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11836311
|
Masterflex™
70260010 |
10 mm | 15 mm | 10 m | |||||
11816301
|
Masterflex™
702195-10 |
4 mm | 6 mm | 10 m | |||||
11910205
|
Masterflex™
06448-05 |
4,8 mm | 8 mm | 7,5 m |
49.75€
7.50m |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En caoutchouc naturel
- Excellente élongation >500 %
- Bonne résistance à l’abrasion
- Dureté 40 Shore A
- Couleur ambrée/marron clair.
- Propriétés similaires à celles du latex, privilégiées dans la plupart des applications industrielles
- Supporte la stérilisation par la chaleur humide.
- Les applications typiques incluent les systèmes de transfert de liquides et tous les types de systèmes de distribution, y compris de savons et nettoyants ainsi que de boissons alcoolisées et à base de lait
Specifications
Transfer Tubing | |
Rubber | |
Light Brown | |
158°F |
Made according to GLP requirements, FDA Compliant | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
70°C |