Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hexahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10687504 100 g Flacon en verre 100g
10237330 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10687504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19598-90-4 | GdN3O9·6H2O | 451.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19598-90-4
Formule moléculaire GdN3O9·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 451.4
Numéro MDL MFCD00149728
Clé InChI XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis
CID PubChem 209258
Nom IUPAC gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 91°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire Gd(NO3)3·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 451.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Gadolinium(III) nitrate hexahydrate