Learn More
Nitrure de gadolinium(III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462747
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15462747 1 g 1g
15472747 5 g 5g
2 options
Code produit. 15462747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046709.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25764-15-2
Formule moléculaire GdN
Poids moléculaire (g/mol) 171.26
Numéro MDL MFCD00049943
Clé InChI FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
CID PubChem 117632
Nom IUPAC gadolinioamine
SMILES N#[Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium (III) nitride
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 171.26
Pourcentage de pureté 99.5%