Learn More
Galène, minéral naturel, de ≈1 à 2 po., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Galena |
| Forme physique | Amas de cristaux, 1 pièce de ≈150 g |
| Quantité | 1 Ea. |
| Numéro UN | UN3077 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl |
| Poids de la formule | 239.25 |
| Conditionnement | Sachet |