Learn More
Acide gallique à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-138176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
Code produit. 10269500
Marque: Thermo Scientific Acros 410860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Formule moléculaire C7H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD00002510
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
CID PubChem 370
ChEBI CHEBI:30778
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 253,0°C
Couleur Jaune à beige
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :12 g/l d’eau froide.Autres solubilités : facilement soluble dans l’eau chaude, très soluble dans l’éthanol :160 g/l, acétone :200 g/l, soluble dans le glycérol :100 g/l, légèrement soluble dans l’éther :10 g/l, insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther d’essence
Poids de la formule 170.12
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1,6940 g/ml
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre
Gravité spécifique 1,694
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.