Learn More
Fenêtre optique en arséniure de gallium, 25,4 mm (1,0 po) de diamètre x 2 mm (0,08 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Code produit. 15447155
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15447155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046107.KS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium arsenide Optical Window
Note relative au nom 25.4mm (1.0 in.) dia. x 2mm (0.08 in.) thick, Clear Aperture 85%, Surface Finish 60/40
Quantité 1 Ea.
Numéro MDL MFCD00011017