Learn More
Oxyde de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338100 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
50g
5g
Code produit. 10338100
Marque: Thermo Scientific Acros 201100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-21-4
Formule moléculaire Ga2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.44
Numéro MDL MFCD00011020
Clé InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) oxide
Point de fusion 1740°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule linéaire Ga2O3
Fieser 04,241
Merck Index 15, 4382
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Poids de la formule 187.44
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.88
Densité 5.8800g/mL