Learn More
Tango™ Cellules GALR1-bla U2OS
Les cellules OS U2 GALR1-bla de Tango™ contiennent le récepteur Galanin humain 1 (GALR1) relié à un site de protéase TEV.
Marque: Tango™ K1616
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Symbole de gène(s) : GALR 1
- Numéro d’accès : NM_001480
- Queue cytoplasmique : Queue de GPCR AVPR2
- État de la population : Pool de cellules stables
- Les cellules Tango™ CNR1-bla U2OS contiennent le récepteur cannabinoïde humain 1 (CNR1) lié à un site de protéase TEV et à un facteur de transcription Gal4-VP16 intégré de façon stable la lignée cellulaire parentale Tango™ GPCR-bla U2OS. Cette lignée cellulaire parentale exprime de façon stable une protéine de fusion de protéase bêta-arrestine⁄TEV et le gène rapporteur bêta-lactamase (bla) sous le contrôle d’un élément de réponse de l’AAS.
- Les cellules EDG1-bla U2OS Tango™ ont été validées de manière fonctionnelle pour le facteur Z’ et les concentrations CE50 des ligands établis. En outre, les cellules GALR1-bla U2OS Tango™ ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables. Ces données se trouvent dans le Résumé des performances de dosage et de validation pour chaque produit.
Spécification
Azote liquide | |
GPCR | |
8 x 106 cellules |
Fluorescent | |
Cellules GALR1-bla U2OS, protocole de dosage GALR1-bla U2OS, certificat d’analyse | |
Division cellulaire |