Learn More
Ansell GAMMEX Latex Gloves
Code produit. p-200080389 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 16396841
Marque: Ansell 330048055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GAMMEX Latex Gloves are latex, powder-free surgical gloves combining optimal comfort, strength and tactile sensitivity.
  • Extra soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Shaped finger pads improve fingertip sensitivity
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals
Spécification
Certifications / conformité (Europe) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Laboratoire
Latex Free Non
Matériau Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.87 ± 0.79 in.
Épaisseur (métrique) 0.20 ± 0.02 mm
Longueur (impériale) 11.4 in.
Longueur (métrique) 290 mm