Learn More
Ansell™ Gants chirurgicaux en latex sans poudre Gammex™ PF
Click to view available options
Dimensions:
7,5
9,0
Quantité:
40 paires par boîte ; 6 boîtes par carton
50 paires/boîte
Conditionnement:
40 pièces
50 paires
Description
- La surface extérieure micro-rugueuse assure une bonne prise en main, que ce soit dans des conditions humides ou sèches
- Le revêtement intérieur synthétique réduit le risque de contact avec les allergènes du latex
- Résistance aux désinfectants pour les mains à base d’alcool et à la pénétration virale
- Offre élasticité, sensibilité et confort, ainsi qu’un ajustement naturel qui aide à prévenir la fatigue des mains
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 9,0 |
| Type de manchette de gant | Structuré |
| Quantité | 40 paires par boîte ; 6 boîtes par carton |
| Résistant à | Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration |