Learn More
Ansell Gants chirurgicaux stériles sans latex GAMMEX™
Code produit. p-7221812 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 16346871
Marque: Ansell 340006055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Neoprene gloves are 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies or skin sensitivities.
  • Entièrement sans accélérateur chimique pour éliminer le risque de réactions allergiques au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées
  • Finition externe antidérapante et lisse pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
  • Le gant intérieur est revêtu de polymère avec la technologie DERMASHIELD™ pour un enfilage humide
  • La longueur de la manchette offre une protection supplémentaire
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Partie 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Oui
Applications Soins de santé
AQL 0,65
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 7,09 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Épaisseur (impériale) 5,91 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLMNPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries GAMMEX™ sans latex
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm