missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GAP43 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1R53)
GREENER_CHOICE

Code produit p-200114873
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30825592 100 μL
30825936 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30825592 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563605

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

GAP43 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot

GAP43 (Neuromodulin) is associated with nerve growth. GAP43 is expressed by developing and regenerating neurons, and to a lesser extent reactive glial cells. It is a major component of the motile 'growth cones' that form the tips of elongating axons. GAP43 also plays a role in axonal and dendritic filopodia induction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GAP43
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1R53
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression GAP43
Numéro d’ordre du gène P06837, P07936, P17677
Alias de gène Axonal membrane protein GAP-43; B-50; Basp2; brain abundant, membrane attached signal protein 2; calmodulin-binding protein P-57; Gap43; GAP-43; growth accentuating protein 43; growth associated protein 43; growth-associated protein 43; MGC156666; nerve growth-related peptide GAP43; neural phosphoprotein B-50; Neuromodulin; neuron growth-associated protein 43; neuron protein F1; PP46; Protein F1
Symboles de gène(s) GAP43
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human GAP43.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14432, 2596, 29423
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.