missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GAPDH Recombinant Protein Antigen

Code produit. 18282475 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Poids moléculaire:
24 kDa
Aucun
Conditionnement:
0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18282475

Marque: Novus Biologicals™ NBP259779PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human GAPDH The GAPDH Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The GAPDH Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Méthode de purification >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Nom usuel GAPDH Recombinant Protein Antigen
Contenu et stockage Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Description Blocking peptide for NBP2-59779
Formule PBS and 1M Urea, pH 7.4
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, Control
Alias de gène aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Symbole de gène(s) GAPDH
Type d’étiquette Unlabeled
Poids moléculaire Aucun
Type de produit Recombinant Protein Antigen
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Source E.coli
Réactivité spécifique Human
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis