missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Désinfectant détergent parfumé Garcin™ Sanicid 5

Marque:  Garcin LB922830

Code nomenclature Nacres: NB.34

Informations supplémentaires : CAS : 68424-85-1 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 3267 Chem class : 8 Pack group : II


Code produit. 15610194

  • 21.73€ / 50 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Détergent désinfectant Sanicid 5
• Nettoyage et désinfection des sols, surfaces et instruments
• Parfumé, inodore ou dégraissant
• Principes actifs Peroxydes, ammoniums quaternaires, excipients
• Bactéricide
• Normes NF EN 1040, NF EN 1276, NF T 72-151 spectre 5 et NF T 72-171
• Fongicide
• Norme NF EN 1275
• Virucide
• Norme NF T 72-180
• Inactivation du virus HIV-I en 5 minutes
• Sanicid 5 inodore
• Pour la désinfection des surfaces, cuves et matériels en contact avec des produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques
• Dilution 2%
• Sanicid 5 parfumé détergent désinfectant
• Dose 20mL
Spécification

Spécification

500/paquet
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1

Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride,propan-2-ol, isotridecanol,ethoxylated

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions