Learn More
Gardner (ASTM D1544, D6166), norme de référence des couleurs, Paragon Scientific™
Code produit. p-7161068
Click to view available options
Conditionnement:
500mL
Code produit. 16020162
Marque: Paragon Scientific 134200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étalons de référence de couleur Gardner sont destinés à l'étalonnage de routine des instruments de mesure de couleur et à la vérification des données de test. Les industries de procédés du monde entier utilisent des colorimètres pour le contrôle des couleurs de produits tels que les huiles alimentaires et industrielles, les carburants, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les peintures et les revêtements.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
  • Durée de conservation de 18 mois
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Type Couleur ASTM 2
Quantité 500 mL
Valeurs nominales citées