Learn More
Cole-Parmer™ Régulateur de gaz
Marque: Cole-Parmer™ 68826-36
Code nomenclature Nacres: GB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Régulateur subminiature 0 à 5 psig ; 1/16 in. NPT(F) | |
Cylindrique | |
29,46 mm |
Régulateur de gaz | |
Laiton |