missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GATC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17259643 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17259643 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17259643 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5117145

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Mouse heart, Rat liver, Rat heart Immunogen sequence: MWSRLVWLGL RAPLGGRQGF TSKADPQGSG RITAAVIEHL ERLALVDFGS REAVARLEKA IAFADRLRAV DTDGVEPMES VLEDRCLYLR SDNVVEGNCA DELLQNSHRV VEEYFVAPPG NISLPKLDEQ EPFPHS.

GATC (glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit C) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing) activity. An important paralog of this gene is ENSG00000111780.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GATC
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.55 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression GATC
Numéro d’ordre du gène D3ZY68, Q8CBY0
Alias de gène 15E1.2; 2010003O18Rik; Gatc; gatC-like protein; glu-AdT subunit C; glu-AdT subunit C {ECO:0000255; glutamyl-tRNA amidotransferase subunit C; glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit C, mitochondrial; glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit C, mitochondrial {ECO:0000255; glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit C; glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit C homolog; HAMAP-Rule:MF_03149}; Protein 15E1.2; RGD1309698; similar to CG33084-PB, isoform B
Symboles de gène(s) GATC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-136 of human GATC (NP_7897881).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 360821, 384281
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.