Learn More
SGE Analytical Science™ Seringue pour échantillonneur automatique GC
Conçu et testé pour répondre aux spécifications critiques de l’échantillonneur automatique. La seringue pour échantillonneur automatique GC SGE Analytical Science™ présente une conception de piston unique qui minimise la flexion et le grippage, et le type d’aiguille de pointe conique a été développé spécifiquement pour résister à de multiples injections rapides dans le septum.
Marque:  SGE Analytical Science™ 000478
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.03384kg
Code produit. 10741232
  • 223.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Aiguille amovible AutoSystem™ et Clarus™
  • Seringue de 0,5 μl
  • Pour PE
  • 0,63mm (D.E.)
Spécification
Spécification
23 G
Seringue pour échantillonneur automatique
Cône
0,63 mm
0,5 μl