Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC Spme pour Shimadzu 17A et 2014 0,75 mm de diamètre interne
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 09208901
Code nomenclature Nacres: SB.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Insert d’injection GC, insert SPME | |
0,75 mm | |
Instruments Shimadzu GC |
95 mm | |
5 mm |