missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GC Polyclonal Antibody

Code produit 13413207
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13413207 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13413207 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA529082

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse liver. Predicted reactivity: Rabbit (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GC
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression GC
Numéro d’ordre du gène P02774, P21614
Alias de gène DBP; DBP/ VDBG; DBP/GC; DBP02; DBP-maf; epididymis secretory protein Li 51; Gc; Gc globulin; Gc protein-derived macrophage activating factor; GC, vitamin D binding protein; gc-globulin; GcMAF; Gc-MAF; GRD3; group specific component; Group specific component vitamin D binding protein; Group-specific component; group-specific component (vitamin D binding protein); hDBP; HEL-S-51; V VDB; VDB; VDBG; Vdbp; Vitamin D binding alpha globulin; vitamin D-binding alpha-globulin; vitamin D-binding protein; Vitamin D-binding protein-macrophage activating factor
Symboles de gène(s) GC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Vitamin D Binding Protein. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14473, 2638
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.