missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCKR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13422077
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13422077 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13422077 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA527959

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji, mouse liver. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (90%), Dog (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein belonging to the GCKR subfamily of the SIS (Sugar ISomerase) family of proteins. The gene product is a regulatory protein that inhibits glucokinase in liver and pancreatic islet cells by binding non-covalently to form an inactive complex with the enzyme. This gene is considered a susceptibility gene candidate for a form of maturity-onset diabetes of the young (MODY).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GCKR
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Gckr
Numéro d’ordre du gène Q14397, Q91X44
Alias de gène FGQTL5; Gckr; GKRP; GLRE; glucokinase (hexokinase 4) regulator; glucokinase regulator; Glucokinase regulatory protein; hexokinase 4
Symboles de gène(s) Gckr
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GCKR. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 231103, 2646
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.