Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie d’exclusion Superdex 30 PG préemballé dans une colonne 26/600 HiLoad
Le milieu de chromatographie d’exclusion(filtration sur gel) de qualité de préparation (PG) Superdex 30 préemballé dans une colonne 26/600 HiLoad convient de manière optimale à la séparation des protéines et des peptides, mais peut également être utilisé pour séparer les oligosaccharides.
Marque: Cytiva 28-9893-32
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Includes: Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 μm), joint torique, bouchons d’arrêt et instructions.
Description
- Séparation haute résolution - avec des temps de fonctionnement courts et une bonne récupération.
- Haute capacité – à des débits élevés.
- Préemballé – pour une utilisation prête à l’emploi et des résultats reproductibles.
- Séparation des protéines évolutive – séparations facilement dimensionnées aux niveaux de production.
- Flux de travail intégrés – 1/16in. pour un raccordement pratique aux systèmes de purification de protéines ÄKTA.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
Spécification
< 2,6°ml/min. | |
320 ml | |
26 mm | |
3 bar [0,3 MPa] (42 psi) | |
Outil de démontage, grille de support, anneau de réseau (10 mu;m), joint torique, bouchons d’arrêt et instructions. | |
4 à 30°C, 20 % d’éthanol |
34 μm | |
Superdex Pre-packed Column | |
Superdex 30 qualité préparation | |
3 à 12 | |
1 × 320 ml |