Learn More
UVP Plateau en acier inox de système de documentation sur gel pour illuminateurs Firstlight, pour gels jusqu’à 250 mm x 260 mm UVP
Marque:  UVP 38-0296-03
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 12883908
  • 138.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
La conception unique de l’illuminateur Firstlight garantit une émission de 302 nm extrêmement uniforme, ce qui est essentiel pour une analyse quantitative précise. Grâce à l’utilisation d’un système d’éclairage à haute densité et d’un revêtement luminophore ajusté, il a été possible d’atteindre un CV (coefficient de variation) <5 % sur l’ensemble de la surface. L’éclairage uniforme est particulièrement essentiel pour l’analyse quantitative des gels 2D. Il préserve également l’intégrité des données en rendant la correction de l’uniformité logicielle superflue. Dimensions de 279 x 356 x 143 mm