missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Gelsolin Polyclonal Antibody

Code produit 13481537
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13481537 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13481537 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA527350

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: H1299, HeLa, human plasma, rat plasma, mouse plasma. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (94%), Chicken (81%), Sheep (98%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene binds to the 'plus' ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Gelsolin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.86 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Expression GSN
Numéro d’ordre du gène P06396, P13020, Q68FP1
Alias de gène Actin-depolymerizing factor; ADF; ADFBrevin; AGEL; Brevin; DKFZp313L0718; gelsolin; gelsolin (amyloidosis, Finnish type); Gsb; Gsn; hypothetical protein LOC535077; plasma gelsolin precursor; RP11-477J21.1
Symboles de gène(s) GSN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Gelsolin. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 227753, 2934, 296654
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.