Learn More
Paragon Scientific Étalons de viscosité à usage général, Paragon Scientific™
Click to view available options
Viscosité:
0,2950 mPa.s (25°C)
0,5204 mPa.s (25°C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25°C)
10 030 mPa.s (25°C)
124,9 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25°C)
19 588 mPa.s (25°C)
1 273 mPa.s (25°C)
2,144 mPa.s (25°C)
202,6 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25°C)
2 610 mPa.s (25°C)
3,291 mPa.s (25°C)
392 mPa.s (25°C)
3 481 mPa.s (25 °C)
40 049 mPa.s (25°C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25°C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25°C)
72 328 mPa.s (25°C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25°C)
Conditionnement:
500mL
Description
Nous utilisons des viscomètres maîtres pour tester au niveau primaire, conformément à la norme ASTM D2162 afin d'assurer l'incertitude de mesure la plus faible, fournissant ainsi des étalons dont la précision est certifiée au niveau primaire. ASTM D2162 est la seule méthode référencée de certification des étalons de viscosité lors de l'adoption du protocole de méthode d'essai ASTM.
- Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
- Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
- Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
- Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
- Boîte standard, taille500 ml
- Traçabilité totale selon les normes nationales
- Garantit une stricte conformité au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Viscosité | 3,291 mPa.s (25°C) |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- S3
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées