Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis Spectrophotometer PROMO
The GENESYS 50 is a dual beam UV-Vis spectrophotometer in a single-cell configuration that meets all of the specifications for critical quality control applications and precise chemical measurements.
Marque: Thermo Scientific™ 840-298300-PROMO
Description
Effectuez des mesures de routine pour le contrôle de la qualité ou l’enseignement dans la classe de chimie avec les spectrophotomètres robustes Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre 50 UV-visible GENESYS le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
Caractéristiques :
- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
- Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
- Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
Destiné aux :
- Laboratoires de chimie
- Mesures de routine
- Exigences modérées en matière de débit
Spécification
±0,002 A | |
USB-A unique USB-A double Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible |
|
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
190 à 1 100 nm | |
Convertisseur CA/CC externe. Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz | |
Écran tactile | |
(RMS à 500 nm 60 mesures consécutives) ; ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ; ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ; ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm | |
±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A | |
-2 A à +3,5 A | |
Imprimante à clipser disponible | |
<1,0 %T à 198 nm (KCl), <0,05 %T à 220 nm (NaI), <0,03 %T à 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
<±0,2 nm |
Accès par le haut, l’avant ou le côté. Capable d’accueillir des cellules jusqu’à 100 mm ; accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur ; revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec système magnétique de positionnement et de fixation | |
Photodiodes au silicium doubles | |
2 nm | |
(À 500 nm après 1 heure de préchauffage) < 0,0005 A/h | |
Cordon d’alimentation UE | |
Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans | |
Double faisceau | |
-3A à +5A | |
±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm | |
Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min | |
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat | |
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |