Learn More
Test de Gerber Acide sulfurique FMT d. 1.815-1.825, étalon de conductivité Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
25 l
Conditionnement:
Baril bleu en PEHD
Flacon à prise sure en PE-HD
Conditionnement:
1 pièce
Description
Test de Gerber Acide sulfurique FMT d. 1.815-1.825
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon à prise sure en PE-HD |
| Forme physique | Liquide |
| Technique | Test de Gerber |
| Quantité | 2,5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SULPHURIC ACID FMT
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid