Learn More
Tellurure de germanium(II), poudre noire, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402287
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15402287
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045461.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12025-39-7
Formule moléculaire GeH2Te
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00135541
Clé InChI SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
CID PubChem 16213264
Nom IUPAC Tellure de germanium
SMILES [GeH2]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(II) telluride
Point de fusion 725°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Poids de la formule 200.19
Densité 6.14