Learn More
Germanium, solution étalon de plasma, Ge1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11371399
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11371399
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013841.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4, 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; fluorure d’hydrogène :0,1 % ; germanium :0,1 % ; eau :94,8%