missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GFI1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17278043 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17278043 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17278043 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5115282

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GFI1.

GFI1 is a nuclear zinc finger (ZF) transcriptional repressor that plays an important role in hematopoiesis and inner ear development, and has been implicated in lymphomagenesis. The Gfi1 protein expression is regulated by the ubiquitin-proteasome system. It is reported that ubiquitin ligase Triad1 interacts with the DNA-binding domain of Gfi-1. Gfi-1 represses transcription by directly binding to the consensus DNA sequence in the promoters of its target genes. Deficiency of Gfi-1 causes neutropenia and an accumulation of granulomonocytic precursor cells that is reminiscent of a myelodysplastic syndrome in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GFI1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression GFI1
Numéro d’ordre du gène P70338, Q07120, Q99684
Alias de gène AW495828; FLJ94509; Gfi1; GFI-1; GFI1A; growth factor independence-1; growth factor independent 1; growth factor independent 1 transcription repressor; growth factor independent 1 transcriptional repressor; growth factor independent protein 1; Growth factor independent-1; Pal1; Pal-1; SCN2; Zinc finger protein 163; zinc finger protein Gfi-1; ZNF163
Symboles de gène(s) GFI1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human GFI1(Accession Q99684), corresponding to amino acid residues M1-A44.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14581, 24388, 2672
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.