Learn More
GFP Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18097074 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18097074 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18097074 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10011830.025MG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.83€
    232.05€ / 25µg
    Économisez 40.78€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GFP Polyclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GFP
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:2000-1:10000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:2500, Immunohistochemistry-Frozen
Formule 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free with 0.01% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P42212
Alias de gène Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Symboles de gène(s) GFP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Highly purified recombinant full length protein made in E. coli. The antibody is directed against the entire GFP molecule.
Poids moléculaire de l’antigène 27 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test GFP from Aequorea victoria
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus