Learn More
Brady™ Symbole GHS - Corrosif, Marqueurs individuels sur rouleau
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
Marque: Brady™ 834181
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Brillant | |
250/Bte | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamant |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Noir sur blanc |