Learn More
Gibco™ Collagénase, type II, poudre
Coupe la liaison entre un acide aminé neutre (X) et la glycine dans la séquence Pro-X-Glyc-Pro, très fréquente dans le collagène.
Marque: Gibco™ 17101015
334.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.00105kg
Description
La collagénase se distingue des autres protéases par sa capacité à dégrader les fibrilles de collagène naturel à triple hélice couramment rencontrées dans les tissus conjonctifs comme la peau, les tendons, les vaisseaux sanguins et les os. La désagrégation de la collagénase est adaptée à la culture des tumeurs humaines, du rein de la souris, du cerveau humain et fœtal et de nombreux autres tissus, notamment l’épithélium. La collagénase est relativement délicate, se dissocie facilement à une température et un pH physiologiques, et ne requiert aucune agitation mécanique ni aucun équipement spécial.
- Isolé de Clostridium histolyticum
- Conditionné sous forme de poudre lyophilisée non stérile pour une utilisation en recherche dans la dissociation cellulaire ou tissulaire et dans les perfusions d’organes
- L’activité est de >125 unités / mg
- Avec une activité de clostripain plus élevée, il est bien adapté à la digestion des tissus du cœur, des os, de la thyroïde, du cartilage et du foie
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
Collagénase | |
Température ambiante |
Lyophilisé | |
Non stérile |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.