Learn More
Gibco™ Human Dkk-1 Recombinant Protein
Recombinant Human Dickkopf Homolog 1 (DKK1) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
473.00€ - 9610.00€
Spécification
Pureté >95% by SDS-PAGE
Méthode de purification Sequential Chromatography
Alias de gène DKK-1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10023534
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PHC9214
10μg
473.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10115114
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PHC9215
25μg
1130.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-07-2022
pour voir le stock disponible 
10227904
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PHC9211
100μg
3360.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-07-2022
pour voir le stock disponible 
10758225
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PHC9213
1mg
9610.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-07-2022
Description
DKK1 is a member of the dickkopf family. It is a secreted protein with two cysteine-rich regions and is involved in embryonic development through its inhibition of the WNT signaling pathway.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by a functional ELISA measuring the ability of human DKK1 to bind immobilized recombinant human LRP6/Fc chimera receptor
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Spécification
Spécification
>95% by SDS-PAGE
Sequential Chromatography
DKK-1
FDS
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.