Learn More
Gibco™ DPBS, poudre, pas de calcium, pas de magnésium
Beschreibung
- La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
- Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
- Conserver entre 15°C et 30°C.
Modifié comme suit
- Sans : calcium, magnésium, rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | DPBS |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,2 à 7,7 |
| Forme physique | Poudre |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 50 L |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Osmolalité | 265 à 310 mOsm/kg |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.