Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, IgG ultra-faible, origine américaine, format One Shot™
Les sérums de veau fœtal Gibco™ offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
Marque: Gibco™ 16250078
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- Les niveaux d’IgG sont inférieurs à 5 μg/ml
- Le titrage des anticorps de la BVD est faible ou indétectable
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovine | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Diminution de l’IgG | |
Congelé |
Fœtal | |
États-Unis | |
Flacon | |
500 mL | |
Emballage durable |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.