Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, IgG ultra-faible, origine américaine
Marque: Gibco™ 16250086
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : CAS : 64742-49-0 Poids : 0.10000kg
Description
Sérum de veau
- Sérum de veau fetal spécifique
- Sérum de veau fetal qualifié
- Taux IgG inférieur à 5 g/m, et titre BVD faible ou non détectable
- Niveau d'endotoxine: ≤50 EU/m (niveau de routine ≤10 EU/m)
- Niveau d'hémoglobine: ≤25mg/d.
Spécification
Flacon | |
≤50 EU/ml (niveaux courants ≤ 10 EU/ml) | |
≤25 mg/dl |
100 mL | |
Non |