Learn More
Gibco™ Human G-CSF Recombinant Protein
Recombinant Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
516.00€ - 7610.00€
Spécification
Pureté | 95 % |
---|---|
Méthode de purification | Sequential Chromatography |
Alias de gène | G-CSF |
Identification génétique (Entrez) | 1440 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10212973
|
Gibco™
PHC2035 |
25μg |
516.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10600344
|
Gibco™
PHC2031 |
100μg |
1772.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10100773
|
Gibco™
PHC2033 |
1mg |
7610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse NFS-60 cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spécification
95 % | |
Sequential Chromatography | |
G-CSF | |
1440 |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.