Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement
Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois
41.71€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat |
Type de cellule | Astrocytes de rat primaires |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15344967
|
Gibco™
31765035 |
500 mL |
41.71€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
- Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat
- Ce supplément F-12 de Ham est modifié avec le GlutaMAX™ et l’indicateur rouge de phénol
- Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putréscine, de l’hypoxanthine et de la thymidine
- La croissance sans sérum des cellules CHO dans du F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées
- Il limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires dans un format facile à utiliser
- Le milieu Gibco™ F-12 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. Il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Le F-12 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant de 5 à 10 % de CO2 afin de préserver le pH physiologique
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Astrocytes de rat primaires | |
1 X | |
Mélange nutritif F-12 de Ham | |
GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
Emballage durable | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Cellules CHO, cellules COS-7 et cellules épithéliales de prostate de rat | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Pour une utilisation diagnostique in vitro.